Learn More
Bromcyclopentan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492807
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492807 500 g 500 Gramm
11482807 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15455.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.031 g/mol
Bromocyclopentane is a precursor used in the preparation of cyclopentene and cyclopentanol. It is a fatty bromide, which is used as a solvent. It is used as an intermediate for the preparation of surfactant and pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromcyclopentan ist eine Vorstufe, der bei der Herstellung von Cyclopentol und Cyclopentanol verwendet wird. Ist ein fetthaltiges Bromid, das als Lösungsmittel verwendet wird. Wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Tensiden, Pharmazeutika und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-43-9
Summenformel C5H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 149.031
MDL-Nummer MFCD00001359
InChI-Schlüssel BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC-Name Bromoyclopentan
SMILES C1CCC(C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclopentane
Dichte 1.39
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.4895
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1209256
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 149.04
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit