Learn More
Bromcyclopentan, TRC
Artikelnummer. 30330612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330612 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68282510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclopentane
CAS 137-43-9
Summenformel C5H9Br
Menge 10 g
Synonym Cyclopentyl Bromide, NSC 1110
InChI-Formel InChI=1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
SMILES BrC1CCCC1
IUPAC-Name Bromoyclopentan
Molekulargewicht (g/mol) 149.03
Formelmasse 147.9888