Learn More
Bromcyclopropan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromocyclopropane |
| CAS | 4333-56-6 |
| Summenformel | C3H5Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Cyclopropyl bromide, NSC 89692 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1CC1 |
| IUPAC-Name | Bromocyclopropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.98 |
| Formelmasse | 119.9575 |