missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BRD.3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-5539173 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18199228 0.02 mg 0.02 Milligramm
18110908 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18199228

Marke: Novus Biologicals NBP2452210.02MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in All Species samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bromodeoxyuridine/BrdU
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon BRD.3
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml
Zusammensetzung 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Bromodeoxyuridine, BUdr
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to BSA
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.02 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität It reacts with Bromodeoxyuridine (BrdU) in single stranded DNA (produced by partial denaturation of double stranded DNA), BrdU coupled to a protein carrier, as well as free BrdU. BrdU is a thymidine analog, incorporated into cell nuclei during DNA synthesis prior to mitosis. Antibody to BrdU is helpful in detecting S-phase cells, providing useful information on the aggressiveness of tumors.
Zielspezies Mouse, All species
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.