Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BRDU/3902R), PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18652697 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18652697 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18652697
Marke: Novus Biologicals NBP308948PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Bromodeoxyuridine/BrdU
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon BRDU/3902R
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Bromodeoxyuridine, BUdr
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG