Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU20a), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18457581 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18457581 0.02 mg 0.02 Milligramm
18433192 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18457581
Marke: Novus Biologicals NBP2329220.02mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Bromodeoxyuridine/BrdU
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon BU20a
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias Bromodeoxyuridine, BUdr
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.02 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ