Learn More
Bromodichloronitromethane, TRC
Artikelnummer. 30136727
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136727 100 mg 100 Milligramm
30136659 50 mg 50 Milligramm
30040555 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB683425100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 918-01-4
Summenformel C Br Cl2 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.83
Synonym Bromodichloronitromethane (ACI), Dichlorobromonitromethane
IUPAC-Name bromo-dichloro-nitromethane
SMILES [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromodichloronitromethane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CBrCl2NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Formelmasse 206.8489