Learn More
Bromoethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10297253 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10031810 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält ozonabbauende Substanzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10297253 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154210025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulierung: Dieses Produkt enthält ozonabbauende Substanzen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108.966 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-96-4
Summenformel C2H5Br
MDL-Nummer MFCD00000232
InChI-Schlüssel RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoethane, bromic ether, halon 2001, monobromoethane, bromure d'ethyle, etylu bromek, hydrobromic ether, ethyl bromide, ethane, bromo, ethylbromide
PubChem CID 6332
IUPAC-Name Bromethan
SMILES CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoethane
Namenshinweis Pure
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5Br
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 88
Merck Index 15, 3826
Molekulargewicht (g/mol) 108.97
Formelmasse 108.97
Reinheit (%) ≥97.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig