Learn More
Bromethan, TRC
Artikelnummer. 30334884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334884 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68419510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoethane
CAS 74-96-4
Summenformel C2 H5 Br
Menge 10 g
Synonym Bromoethane, 2-Bromoethane, Bromic ether, Ethyl bromide, F 160B1, Hydrobromic ether, Monobromoethane, NSC 8824
InChI-Formel InChI=1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
SMILES CCBr
IUPAC-Name Bromethan
Molekulargewicht (g/mol) 108.97
Formelmasse 107.9575