Learn More
Brommalonaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromomalonaldehyde |
| CAS | 2065-75-0 |
| Summenformel | C3 H3 Br O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| SMILES | BrC(C=O)C=O |
| IUPAC-Name | 2-Brompropanedial |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.96 |
| Formelmasse | 149.9316 |