Learn More
(Brommethyl)cyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327726
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327726 25 g 25 Gramm
11317726 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11343.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177.09 g/mol
(Bromomethyl)cyclohexane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Brommethyl)cyclohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-36-9
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
MDL-Nummer MFCD00001509
InChI-Schlüssel UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
IUPAC-Name Brommethylcyclohexan
SMILES BrCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Bromomethyl)cyclohexane
Dichte 1.269
Siedepunkt 99°C to 100°C (40 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.4935
Menge 25 g
Beilstein 635738
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 177.09
Reinheit (%) 98%