Learn More
(Brommethyl)cyclohexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Bromomethyl)cyclohexane |
| CAS | 2550-36-9 |
| Summenformel | C7 H13 Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (Bromomethyl)cyclohexane, 1-(Bromomethyl)cyclohexane, Bromocyclohexylmethane, Cyclohexylmethyl bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | BrCC1CCCCC1 |
| IUPAC-Name | Brommethylcyclohexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.082 |
| Formelmasse | 176.02 |