Learn More
(Brommethyl)cyclopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394464
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394464
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01122.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
(Bromomethyl)cyclopropane is used in the synthesis of 1,4-dienes by iron-catalyzed cross-coupling with alkenyl Grignard reagents. It has been used as a synthetic building block for the introduction of the cyclopropylmethyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Brommethyl)cyclopropan wird bei der Synthese von 1,4-Dienen durch eisenkatalysierte Kreuzkopplung mit Alkenyl-Grignard-Reagenzien verwendet. Es wurde als synthetischer Baustein für die Einführung der Cyclopropylmethylgruppe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7051-34-5
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135.00
MDL-Nummer MFCD00001306
InChI-Schlüssel AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Bromomethyl)cyclopropane
Dichte 1.41
Siedepunkt 111°C to 112°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 605296
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name (Brommethyl)cyclopropan
Formelmasse 135
Reinheit (%) 97%