Learn More
Bromopentacarbonylrhenium(I), TRC
Artikelnummer. 30343241
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30343241
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB740015500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopentacarbonylrhenium(I)
CAS 14220-21-4
Summenformel C5BrO5Re
Menge 500 mg
Synonym Bromopentacarbonylrhenium, Bromopentacarbonylrhenium(I)
InChI-Formel InChI=1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
SMILES [Re]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-Name bromorhenium;carbon monoxide
Molekulargewicht (g/mol) 406.16
Formelmasse 405.85