Learn More
Brompentamethylbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397705
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397705 5 g 5 Gramm
11307715 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02451.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5153-40-2 | C11H15Br | 227.15 g/mol
Bromopentamethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromopentamethylbenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5153-40-2
Summenformel C11H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 227.15
MDL-Nummer MFCD00013523
InChI-Schlüssel XPDQRULPGCFCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentamethylbenzene, benzene, bromopentamethyl, pentamethylbromobenzene, 1-bromopentamethylbenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentamethyl-benzene, brompentamethylbenzol, maybridge1_002545, ksc273s6f, acmc-1b227, 5-bromo-1,2,3,4,6-pentamethylbenzene
PubChem CID 78831
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,4,5,6-Pentamethylbenzol
SMILES CC1=C(C)C(C)=C(Br)C(C)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopentamethylbenzene
Schmelzpunkt 161°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 1863555
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 227.15
Reinheit (%) ≥98%