Learn More
Bromophenolblau 1 g/l in Wasserindikatorlösung, Chem Lab
Artikelnummer. 11953323
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11953323 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11953323 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.0201.0250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Farbe Blau
CAS 34725-61-6
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Konzentration 1 g/L
Dichte 1 g/mL
Molekulargewicht (g/mol) 691.95
Verpackung Polyethylen
pH 3 to 4.6
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig