Learn More
Bromophenolblau, für die Elektrophorese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10040040 25 g 25 Gramm
10243420 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10040040
Marke: Fisher Chemical B/P620/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 279°C
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
MDL-Nummer 5875
Formelmasse 669.96g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Rot-Violett
Menge 25 g
Physikalische Form Fest