Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau, Indikator, rein
Artikelnummer. 10551591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10551591 25 g Glasflasche 25 Gramm
10564264 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551591 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151340250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bromphenolblau, C19H10Br4O5S, CAS-Nummer-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3″,5',5″-Tetrabromphenolsulfonphthalein, BPB, 25 g, 19, I, 649, CHEBI:59424, orange-rosa bis rot, 669,96, rein, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, authentisch
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
MDL-Nummer MFCD00005875
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
Schmelzpunkt 279.0°C
Namenshinweis Indicator
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1100 min. (592nm, in buffer)
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Farbe Orange-rosa bis rot
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/100mL
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 669.96
Güte Rein