Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau, Indikator, rein
Artikelnummer. p-3734572 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10551591
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151340250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bromphenolblau, C19H10Br4O5S, CAS-Nummer-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3″,5',5″-Tetrabromphenolsulfonphthalein, BPB, 25 g, 19, I, 649, CHEBI:59424, orange-rosa bis rot, 669,96, rein, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, authentisch
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
MDL-Nummer MFCD00005875
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
Schmelzpunkt 279.0°C
Namenshinweis Indicator
Beilstein 19, I, 649
Merck Index 15, 1454
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/100mL
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 669.96
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1100 min. (592nm, in buffer)
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Farbe Orange-rosa bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver