Learn More
Bromophenolblau, Pure, Indikator-Gütegrad, Feststoff, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10223280 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10223280 5 g 5 Gramm
10233280 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10223280
Marke: Fisher Chemical B/4630/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bromophenol Blue, Pure, Indicator Grade, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 279°C
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
MDL-Nummer 5875
Formelmasse 669.96g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Rot-Violett
Menge 5 g
Physikalische Form Fest