Learn More
Bromophenol-blaue Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Solstice™
Artikelnummer. 17234546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17234546 2,5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17234546 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 310682.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 €
    1538.28 € / 2.5 Liter
    Sparen 136.72 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol blue sol
Schmelzpunkt -115 °C (Die physikalischen Daten sind die der Hauptkomponente)
Siedepunkt 78 °C bis 79 °C (1013 hPa) (Die physikalischen Daten sind die der Hauptkomponente)
CAS 115-39-9, 64-17-5, 78-93-3
UN-Nummer UN1170
Farbe Blau
Menge 2,5 l