Learn More
Bromphenolblau, Sulfonform, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11378719 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11378719 50 g
11358719 5 g
11368719 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378719 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210112350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Summenformel C19H10Br4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
InChI-Schlüssel UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue
Menge 50 g
Formelmasse 670