Learn More
Bromphenolblau (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30338871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338871 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338871 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68748825G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol blue
CAS 115-39-9
Summenformel C19 H10 Br4 O5 S
Menge 25 g
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest
InChI-Formel InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
IUPAC-Name 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-Dibrom-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 669.96
Formelmasse 665.6982