Learn More
Bromopyruvinsäure, TRC
Artikelnummer. 17992585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992585 1 g 1 Gramm
30133351 5 g 5 Gramm
30133941 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6869301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1113-59-3
Summenformel C3H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.96
Synonym 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid, 3-Bromopyruvate, 3-Bromopyruvic Acid, NSC 11731, NSC 62343, β-Bromopyruvic Acid;
IUPAC-Name 3-Brom-2-Oxopropansäure
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopyruvic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Formelmasse 165.9266