Learn More
Bromothylmolblau 1 g/l in Wasserindikatorlösung, Chem Lab
Artikelnummer. 11983323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11983323 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11983323 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.0205.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40 €
    22.30 € / 250 Milliliter
    Sparen 6.10 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Blau
CAS 34722-90-2
Siedepunkt 100 °C
Schmelzpunkt 0 °C
Konzentration 1 g/L
Dichte 1 g/mL
Molekulargewicht (g/mol) 646.37
Verpackung Polyethylen
pH 6 bis 7,6
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig