Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromothymolblau, rein, gemäß ACS
Artikelnummer. p-3756475 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10209980
Marke: Thermo Scientific Chemicals 403250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-59-5
Summenformel C27H28Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 624.384
MDL-Nummer MFCD00005872
InChI-Schlüssel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol Blue
Schmelzpunkt 204.0°C
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Merck Index 15, 1455
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 624.38
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Farbe Braun-rosa bis violett
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver