Learn More
Bromotthymol-blaue Sultonform, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15643840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15643840 25 g Glasflasche 25 Gramm
15653840 5 g Glasflasche 5 Gramm
15633840 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15643840 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3271425G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    117.92 € / 25 Gramm
    Sparen 20.08 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-59-5
Summenformel C27H28Br2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 624.384
MDL-Nummer MFCD00005872
InChI-Schlüssel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',3''-Dibromothymolsulfonphthalein
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-Name 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-yl-Phenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromthymolblau-Sultonform
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Verpackung Glasflasche
Eignung Erfüllt die Klarheit der Lösung
Visuelles Übergangsintervall 5.8 bis 7.4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 373934
Farbe Violett
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 624,38 g/mol
Güte ACS-Reagenz