Learn More
Bromthymolblau, TRC
Artikelnummer. 30330133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330133 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6993101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromothymol blue
CAS 76-59-5
Summenformel C27 H28 Br2 O5 S
Menge 1 g
Synonym Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein
InChI-Formel InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
IUPAC-Name 2-Brom-4-[3-(3-Brom-4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-ylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 624.38
Formelmasse 622.0024