Learn More
Bromtrichlormethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479772 100 g 100 Gramm
11489772 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479772 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10824.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.265 g/mol
Used in the bromination of benzylic positions under sunlamp irradiation. Employed as chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. It can also be employed as brominating reagent of active hydrogen compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Bromierung benzylischer Positionen unter Sonneneinstrahlung verwendet. Wird als Kettentransfermittel zur radikalen Polymerisation von Methacrylaten eingesetzt. Kann auch als bromierendes Reagenz von aktiven Wasserstoffverbindungen eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-62-7
Summenformel CBrCl3
Molekulargewicht (g/mol) 198.265
MDL-Nummer MFCD00000783
InChI-Schlüssel XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
IUPAC-Name Brom(trichlor)Methan
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotrichloromethane
Schmelzpunkt -6°C
Dichte 2.015
Siedepunkt 104°C to 105°C
Flammpunkt None
Geruch Chloroform-like
Strukturformel BrCCl3
Brechungsindex 1.506
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732543
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 198.28
Reinheit (%) 97%