Learn More
Bromotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10052300 100 g Glasflasche 100 Gramm
10276000 5 g Glasflasche 5 Gramm
10347940 25 g Glasflasche 25 Gramm
11915811 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10052300 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 186651000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz für die Bildung von C-X-Bindungen, Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2857-97-8
Summenformel C3H9BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 153.1
InChI-Schlüssel IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC-Name Brom(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Bromotrimethylsilane
Schmelzpunkt -43.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 79.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiBr
Brechungsindex 1.4200 to 1.4250
Menge 100 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 153.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.