Learn More
Bromotrimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509397 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10276000 5 g Glasflasche 5 Gramm
10347940 25 g Glasflasche 25 Gramm
10052300 100 g Glasflasche 100 Gramm
11915811 500 g Glasflasche 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10276000
Marke: Thermo Scientific Acros 186650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz für die Bildung von C-X-Bindungen, Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2857-97-8
Summenformel C3H9BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 153.1
InChI-Schlüssel IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC-Name Brom(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromotrimethylsilane
Schmelzpunkt -43.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 79.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiBr
Brechungsindex 1.4200 to 1.4250
Menge 5 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 153.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.