Learn More
Brompheniraminmaleat 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458873
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458873 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458873 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0060.0001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Brompheniraminmaleat 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Brompheniramine maleate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate
InChI-Formel InChI=1 S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15 H,10,12H2,1-2H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin;(Z)-But-2-endisäure
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 435.31
Menge 1 mL
Formelmasse 434.0841 g/mol