missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brompheniraminmaleat, LoGiCal

Artikelnummer. 30464047
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464047 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30464047 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0060.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Brompheniramine maleate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Brompheniramine Maleate, γ-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[p-βromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine Maleate, (+/-)-Brompheniramine Maleate, Bromphen Maleate, Dimegan, Dimetane, Parabromdylamine Maleate, Parabromodylamine Maleate, Veltane, dl-Brompheniramine Maleate;
InChI-Formel InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Lösungstyp Neat
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin;(Z)-But-2-endisäure
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 435.31
Menge 10 mg
Formelmasse 434.0841 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.