missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brompheniraminmaleat, Mikromol™

Artikelnummer. 17992406
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17992406 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17992406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0060.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Brompheniraminmaleat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Brompheniramine maleate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Brompheniramine Maleate
InChI-Formel InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name 3-(4-Bromphenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin;(Z)-But-2-endisäure
Molekulargewicht (g/mol) 435.31
Menge 500 mg
Formelmasse 434.0841 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.