Learn More
Bronopol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bronopol |
| CAS | 52-51-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bronopol |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C3 H6 Br N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.99 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?