Learn More
Berlin Packaging™ Brown Glas-Laborgefäß
Artikelnummer. 30408803
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1344 Stück
50000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30408803 1000 ml 50000 Stück
10339634 1000 ml 12 Stück
30408799 250 ml 1344 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408803 Lieferant Berlin Packaging™ Lieferanten-Nr. 1000733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230448.75 €
    176147.60 € / 50000 Stück
    Sparen 54301.15 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemisch und thermisch beständig. Bruchfest.
Chemisch und thermisch beständig. Bruchfest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 68
Menge 12/Set
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Glas
Produkttyp Topf