Learn More
Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun
Artikelnummer. 17898107
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
130 Stück
260 Stück
4 Stück
480 Stück
50 Stück
56 Stück
650 Stück
Artikelnummer. 17898107
Marke: Kautex™ 2000784586
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.
  • Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
  • Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
  • Rund
  • Mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Braun
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39.2 mm
Form Rund
Material Polyethylen niederer Dichte
Halsinnendurchmesser (metrisch) 39.2 mm
Anzahl pro Karton 130
Ersatzverschluss LDPE-Schraubverschluss
Menge 10/Packung
Closure Included Ja
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 154 mm
Produkttyp Weithalsflaschen
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 50 mm
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss