Learn More
VITLAB™ Braune Vorratsflaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. p-8007683
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10591533
Marke: VITLAB™ 1671515
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Beschichtung Ethylen-Acrylat
Farbe Braun
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Volumenmessungen
Enthält Schraubverschluss
Material Kalknatronglas
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Anzahl pro Packung 1Each
Betriebstemperatur 80 °C
Menge 1Each
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 155 mm
Produkttyp Flasche
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Verschlusstyp Schraubkappe