Learn More
Steris™ Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventile
Artikelnummer. 12745335
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelber Punkt
Grüner Punkt
Schwarzer Punkt
Weißer Punkt
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12745335 Weißer Punkt 100 Stück
12715335 Gelber Punkt 100 Stück
12725335 Grüner Punkt 100 Stück
12705335 Schwarzer Punkt 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12745335 Lieferant Steris™ Lieferanten-Nr. 7305AB
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen. Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen.Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
  • Die Verwendung von Indikatoren, die TST Control™ emulieren wird für die Überwachung von Dampfsterilisationsverfahren poröser Materialien
  • Verschiedene Farben
  • Glasröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weißer Punkt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung von Sterilisationsprozessen mit poröser Beladung
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavieren
Produkttyp Browne Kontrollröhrchen
Menge 100/Packung
Sterilisationsindikator Ja
Sterilisationsmethode Dampf, trockene Hitze