Learn More
Broxychinolin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462346 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462346 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1841.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Broxyquinoline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H5 Br2 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
IUPAC-Name 5,7-Dibromchinolin-8-ol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 302.95
Menge 10 mg
Formelmasse 300,8738 g/mol