Learn More
Broxychinolin, Mikromol™
Beschreibung
Broxychinolin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Broxyquinoline |
| CAS | 521-74-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Broxyquinoline |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H5 Br2 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12 |
| IUPAC-Name | 5,7-Dibromchinolin-8-ol |
| Mehr anzeigen |