Learn More
BRPF1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16162162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16162162 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16162162 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00007862T01.100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung BRPF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_001003694.1
Molekulargewicht 138.2
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-BRPF1 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-BRPF1 antibody (H00007862-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.