Learn More
Brucindihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471980 50 g 50 Gramm
11461980 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11471980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16251.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5892-11-5 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Resolving agentBrucine dihydrate is used as a resolving agent for chiral acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Auflösen von agentBrucin-Dihydrat wird als Auflösungsmittel für chirale Säuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Teilweise löslich, mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5892-11-5
MDL-Nummer MFCD00149384
Synonym brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brucine dihydrate
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Summenformel C23H34N2O8
Menge 50 g
UN-Nummer UN1570
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Partially soluble Miscible with water.
InChI-Schlüssel XLXHHXCMBNBDMP-BEYGIVOKSA-N
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC.O.O
IUPAC-Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]Oxepino[2,3,4-de]Pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-on;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 466.53
PubChem CID 69897601
Formelmasse 430.50 (394.47 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%