Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Beschreibung
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
- Schrot geladen
- Länge 190 mm
- Maßstabsunterteilung 0,002
- Genauigkeit ±0,002 g/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | 0.002 g/ml |
| Schritten | 0,002 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
| Bereich der relativen Dichte | 1,050 bis 1,100 g/ml |