Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12809197
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,450 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte unitSize
12809197 1,350 bis 1.400 g/ml 1 Stück
12809187 0,850 bis 0,900 g/ml 1 Stück
12829197 1,450 bis 1,500 g/ml 1 Stück
12879177 0,700 bis 0,750 g/ml 1 Stück
12889177 0,750 bis 0,800 g/ml 1 Stück
12899177 0,800 bis 0,850 g/ml 1 Stück
12819187 0,900 bis 0,950 g/ml 1 Stück
12829187 0,950 bis 1,000 g/ml 1 Stück
12388647 1,000 bis 1.050 g/ml -
12398647 1,050 bis 1,100 g/ml 1 Stück
12869187 1,150 bis 1,200 g/ml -
12308657 1,100 bis 1.150 g/ml 1 Stück
12879187 1,200 bis 1,250 g/ml 1 Stück
12889187 1,250 bis 1,300 g/ml 1 Stück
12819197 1,400 bis 1,450 g/ml 1 Stück
12839197 1,500 bis 1,550 g/ml 1 Stück
12849197 1,550 bis 1,600 g/ml 1 Stück
17 options
Artikelnummer. 12809197
Marke: Brannan™ 10/315/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
Für Oberflächenspannungen von 0.700 bis 0.750 g/ml. Shot-Beladung, Länge 190 mm, Skalenteilung 0.002, Genauigkeit±0.002 g/ml.
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0,002g/mL
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Länge (metrisch) 190 mm
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 1,350 bis 1.400 g/ml