Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718, Sodaglas
Artikelnummer. 32178838
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,450 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,550 g/ml
1,550 bis 1,600 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Packungsgröße
32178838 1,400 bis 1,450 g/ml 5 Stück
12809187 0,850 bis 0,900 g/ml 1 Stück
12829197 1,450 bis 1,500 g/ml 1 Stück
12879177 0,700 bis 0,750 g/ml 1 Stück
12889177 0,750 bis 0,800 g/ml 1 Stück
12899177 0,800 bis 0,850 g/ml 1 Stück
31927898 0,900 bis 0,950 g/ml 5 Stück
12819187 0,900 bis 0,950 g/ml 1 Stück
12829187 0,950 bis 1,000 g/ml 1 Stück
12388647 1,000 bis 1.050 g/ml -
12398647 1,050 bis 1,100 g/ml 1 Stück
12869187 1,150 bis 1,200 g/ml -
12308657 1,100 bis 1.150 g/ml 1 Stück
12879187 1,200 bis 1,250 g/ml 1 Stück
12889187 1,250 bis 1,300 g/ml 1 Stück
12809197 1,350 bis 1.400 g/ml 1 Stück
12819197 1,400 bis 1,450 g/ml 1 Stück
12839197 1,500 bis 1,550 g/ml 1 Stück
12849197 1,550 bis 1,600 g/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 32178838 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/316/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.34 €
    85.09 € / 5 Stück
    Sparen 60.25 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichte-Hydrometer mit Kugelladung für verschiedene Oberflächenspannungsbereiche.
Aräometer mit Schrotbelastung für Oberflächenspannungen von 0,700 bis 0,750 g/ml
  • Schrot geladen
  • Länge 190 mm
  • Maßstabsunterteilung 0,002
  • Genauigkeit ±0,002 g/ml
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0,002g/mL
Schritten 0,002 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Länge (metrisch) 190 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 1,400 bis 1,450 g/ml