Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M50, Sodaglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12829167
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,95 bis 1,00 g/ml
1,00 bis 1,05 g/ml
1,05 bis 1,10 g/ml
1,10 bis 1,15 g/ml
1,15 bis 1,20 g/ml
1,20 bis 1,25 g/ml
1,25 bis 1,30 g/ml
1,30 bis 1,35 g/ml
1,35 bis 1,40 g/ml
1,40 bis 1,45 g/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
12829167 0,95 bis 1,00 g/ml Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung 1 Stück
12859167 1,10 bis 1,15 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12839167 1,00 bis 1,05 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12869167 1,15 bis 1,20 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12849167 1,05 bis 1,10 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12879167 1,20 bis 1,25 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12889167 1,25 bis 1,30 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12899167 1,30 bis 1,35 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12809177 1,35 bis 1,40 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12819177 1,40 bis 1,45 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung -
10 options
Artikelnummer. 12829167
Marke: Brannan™ 10/337/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser. Die Brannan™ BS 718 M50 Hydrometer zur Dichtemessung bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
  • BS 718: 1991 Entspricht im Wesentlichen ISO 387 und ISO 649
  • Kalibriert mit der zulässigen Einheit Gramm pro Milliliter (g/ml)
  • Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
  • Erhältlich für geringe und mittlere Oberflächenspannung
  • Inklusive Kunststoffschutzschlauch
  • 270 mm Länge
Spezifikation
Menge 1/Packung
Typ M50 Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0.001 g/ml
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Länge (metrisch) 270 mm
Vorschaltgerätetyp Stahlschrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 0,95 bis 1,00 g/ml