Learn More
Brannan™ BS 718 M50 Dichte-Hydrometer
Beschreibung
- BS 718: 1991 Entspricht im Wesentlichen ISO 387 und ISO 649
- Kalibriert mit der zulässigen Einheit Gramm pro Milliliter (g/ml)
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
- Erhältlich für geringe und mittlere Oberflächenspannung
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 270 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Packung |
| Typ | M50 Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | 0.001 g/ml |
| Schritten | 0,001 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
| Bereich der relativen Dichte | 1,00 bis 1,05 g/ml |