Learn More
Brannan™ BS 718 M50 Dichte-Hydrometer
Artikelnummer. 12889167
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,95 bis 1,00 g/ml
1,00 bis 1,05 g/ml
1,05 bis 1,10 g/ml
1,10 bis 1,15 g/ml
1,15 bis 1,20 g/ml
1,20 bis 1,25 g/ml
1,25 bis 1,30 g/ml
1,30 bis 1,35 g/ml
1,35 bis 1,40 g/ml
1,40 bis 1,45 g/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
12889167 1,25 bis 1,30 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12859167 1,10 bis 1,15 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12829167 0,95 bis 1,00 g/ml Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung 1 Stück
12839167 1,00 bis 1,05 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12869167 1,15 bis 1,20 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12849167 1,05 bis 1,10 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12879167 1,20 bis 1,25 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12899167 1,30 bis 1,35 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12809177 1,35 bis 1,40 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung 1 Stück
12819177 1,40 bis 1,45 g/ml Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12889167 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 10/343/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00 €
    17.23 € / 1 Stück
    Sparen 3.77 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser. Brannan™ Dichtehydrometer nach BS 718 M50 werden aus Natronglas, Stahlkugelballast und synthetischem Wachsharz hergestellt.
  • BS 718: 1991 Entspricht im Wesentlichen ISO 387 und ISO 649
  • Kalibriert mit der zulässigen Einheit Gramm pro Milliliter (g/ml)
  • Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
  • Erhältlich für geringe und mittlere Oberflächenspannung
  • Inklusive Kunststoffschutzschlauch
  • 270 mm Länge
Spezifikation
Menge 1/Packung
Typ M50 Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit 0.001 g/ml
Schritten 0,001 g/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 387, ISO 649
Länge (metrisch) 270 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung
Bereich der relativen Dichte 1,25 bis 1,30 g/ml