Learn More
Xylem BS-AUS-Kalibrierungsflüssigkeit 5 x 5 ml
Artikelnummer. 30484447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 5 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484447 5 x 5 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484447 Lieferant Xylem Lieferanten-Nr. 90521
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibrierflüssigkeit zur Kalibrierung von AdBlue- oder Diesel Exhaust Fluid (DEF)-Refraktometern.
  • Kalibrierlösung
  • Für Refraktometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kalibrierlösung
Brechungsindex 1.3829
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer
Menge 5 x 5 mL